B1155
ビスベンズイミドH 33258
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC and TLC)
別名:
2′-(4-ヒドロキシフェニル)-5-(4-メチル-1-ピペラジニル)-2,5′-ビ(1H-ベンゾイミダゾール) 三塩酸塩, 2-[2-(4-ヒドロキシフェニル)-6-ベンズイミダゾイル]-6-(1-メチル-4-ピペラジル)ベンゾイミダゾール 三塩酸塩, BBIH, BXI-72, HOE 33258, Hoechst 33258, NSC334072
About This Item
おすすめの製品
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC and TLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 10 mg/mL
water and ethanol: 10 mg/mL
適合性
passes application test for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI Key
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
最大励起波長=346 nm
最大蛍光波長=460 nm
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B1155-BULK:
B1155-VAR:
B1155-25MG-PW:
B1155-50MG:
B1155-100MG:
B1155-100MG-PW:
B1155-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PCR検査、DNA染色検査、培養検査により、細胞培養のマイコプラズマコンタミネーションを検出します。マイコプラズマ予防、除去、および検出キット
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.