Merck
SBR00051
Sigma-Aldrich
トリズマ®塩酸塩
pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
別名:
Trizma® 塩酸塩, TRIS HCl, TRIS 塩酸塩, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 塩酸塩, トロメタン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥9,170
¥9,170
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥9,170
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
157.60
Beilstein:
3675235
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥9,170
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
10 mM
pH
8.5
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
10 mM Trizma® hydrochloride (pH 8.5) is a widely used buffer in molecular biology applications such as nucleic acid extraction and purification. No mixing or pH adjustment is necessary. Guaranteed accuracy for this buffer is ± 0.2 pH units at 25°C.
アプリケーション
Trizma® hydrochloride solution can be used:
  • As an elution buffer after PCR cleanup
  • As an elution buffer after DNA extraction
調製ノート
Allow the buffer to reach room temperature before use.
その他情報
すべてのバッファーのpHは、温度や濃度に依存します。トリスバッファーの場合、温度が1°C低下するとpHは約0.03上昇し、希釈10倍ごとにpHは0.03~0.05低下します。精密なアプリケーションには、適切に校正した、ガラス/カロメル複合電極のpHメーターを使用してください。
Prepared with BioUltra Trizma Base for molecular biology in 18 megaohm UV irradiated water. pH-adjusted and 0.2 μm filtered. The buffer was tested by 35 cycles of PCR for prokaryotic and eukaryotic DNA contamination. To keep the buffer contamination-free, it is recommended to use gloves and barrier-tip pipettes for dispensing. Between uses, keep the bottle closed and refrigerated, away from areas where DNA samples and PCR products may be stored.
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
SBR00051-100ML:
SBR00051-BULK:
SBR00051-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)