Merck
SAE0180
Sigma-Aldrich
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide
AFC-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), solid
別名:
3CL protease substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥40,600
¥40,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥40,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.83
¥40,600
Check Cart for Availability
製品名
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide, AFC-Peptide substrate, lyophilized
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
This fluorogenic peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro). This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer. Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the fluorescent AFC group from the peptide (sequence TSAVLQ). After release, an increase in fluoresence is obtained (Excitation = 400 nm, Emission = 505 nm).
Peptide: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-AFC
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAE0180-VAR:
SAE0180-1MG:
SAE0180-1MG-PW:
SAE0180-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)