Merck
SAE0181
Sigma-Aldrich
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide
pNA-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), lyophilized
別名:
3CL protease peptide, COVID-19 detection, Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.22
¥68,600
Check Cart for Availability
製品名
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide, pNA-Peptide substrate, lyophilized
品質水準
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
This peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro), . This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer.
Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the free pNA group from the peptide (sequence TSAVLQ) with maximum absorption peak at 405 nm (A4051μM = 0.00916)
Peptide sequence: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAE0181-BULK:
SAE0181-5MG:
SAE0181-5MG-PW:
SAE0181-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)