スキップする
C8180
コレラトキシンAサブユニット コレラ菌由来
lyophilized powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~5% Lowry
availability
not available in Japan
impurities
≤0.5% Cholera toxin B subunit (SDS-PAGE)
storage temp.
2-8°C
General description
Cholera Toxin (CT) is secreted by Vibrio cholerae. CT upregulates cell surface molecules, such as co-stimulatory molecules and chemokine receptors in antigen presenting cells(APCs), murine and human dendritic cells (DCs). It enhances the secretion of interleukin 1 (IL-1) from macrophages and stimulates their APC function. CT also functions as an immunomodulator.
Application
Cholera Toxin A Subunit from Vibrio cholerae has been used as a specific probe for trimeric G proteins in membrane motility assays.
Biochem/physiol Actions
Gタンパク質αサブユニットのADP-リボシル化を触媒し、GTPア-ゼ活性を低下させてαサブユニットを活性化します。また、細胞膜アデニル酸シクラ-ゼのADP-リボシル化を触媒します。
Physical form
凍結乾燥粉末(Tris バッファー塩、塩化ナトリウム、アジ化ナトリウム、EDTAナトリウム含有)
Preparation Note
水 1mLで復元すると、0.05M Trisバッファ-溶液 (pH 7.5, 0.2M NaCl, 0.001M EDTAナトリウム, 0.003M NaN3含有)となります。復元した溶液は、冷蔵保存して下さい。
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
ピクトグラム
Skull and crossbones
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
適用法令
毒物
pdsc
第一種指定化学物質
prtr
C8180-250UG:4548173345833 + C8180-.5MG:4548173345826 + C8180-.1MG:4548173345819
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)