スキップする
C9903
コレラトキシンBサブユニット
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, enterotoxin
別名:
CTB, コレラゲノイド, コレラトキシンBサブユニット コレラ菌由来
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥63,300
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥99,800
2 mg
カートの在庫状況を確認する
¥112,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
¥63,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
コレラトキシンBサブユニット, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
~12 kDa
composition
Protein, ~5% Lowry
impurities
≤0.5% Cholera toxin A subunit (SDS-PAGE)
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
General description
コレラトキシンは、ヘテロ六量体AB5エンテロトキシンです。コレラトキシンBサブユニットは、コレラ菌(Vibrio cholera)が産生するコレラ毒素のBサブユニット五量体です。[1]一般に、細胞内輸送およびシグナル伝達メカニズムに寄与しています。[2]
Application
コレラトキシンBサブユニットは、以下の目的に使用されています。
  • カスパーゼ-4のエンドトキシン感受性を測定する研究におけるマクロファージ刺激および腹腔内注射。[3]
  • 成体ラットVmesニューロン細胞の二重免疫蛍光組織化学と組み合わせた経神経節および逆行性軸索追跡法。[4]
Biochem/physiol Actions
コレラ毒素Bサブユニットは、ガングリオシドGM1の結合および逆行輸送を生かし、神経学的研究のトレース追跡に使用されています。
コレラ毒素Bサブユニットは、ガングリオシドGM1の結合および逆行輸送を生かし、神経学的研究のトレース追跡に使用されています。コレラ毒素で処理された組織培養細胞は死滅せず、動物の組織は壊死しません。
Features and Benefits
この化合物は、サイクリックヌクレオチドの研究に使用することを主眼に置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのサイクリックヌクレオチド研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
Packaging
包装サイズはタンパク質含量を基準にしています。
Physical form
凍結乾燥品 (Trisバッファ-塩, NaCl, EDTAナトリウム, アジ化ナトリウム含有)。
Preparation Note
CTBの最終濃度が1 mg/mlになるように水で復元すると、得られる溶液は、0.05 Mトリス緩衝液(pH 7.5)、0.2 M NaCl、3 mM NaN3、および1 mM EDTAナトリウムを含むことになります。
Analysis Note
活性は、ガングリオシドGM1コ-ティングマルチウェルプレ-ト、ウサギ由来抗コレラトキシンBサブユニット抗体、2次抗体としてペルオキシダ-ゼ標識ヤギ抗ウサギIgGを用いたELISAで測定しています。0.05~1μg/mLのコレラトキシンBサブユニットで結合の50%飽和が得られます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C3741C9972C1655
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
~12 kDa
mol wt
pentamer 57 kDa, ~12 kDa
mol wt
~12 kDa
mol wt
~12 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
毒物
pdsc
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C9903-1MG:4.548173345895E12 + C9903-2MG:4.548173345901E12 + C9903-.5MG:4.548173345888E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)