安全性情報
SAB5702101
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) Antibody, clone 2R5F1, Rabbit Monoclonal
別名:
CD49f,ITGA6B,VLA-6,Integrin alpha 6,ITGA6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2R5F1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
125 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
IDLRQKTACGAPSGICLQVKSCFEYTANPAGYNPSISIVGTLEAEKERRKSGLSSRVQFRNQGSEPKYTQELTLKRQKQKVCMEETLWLQDNIRDKLRPIPITASVEIQEP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA6(3655)
詳細
The gene encodes a member of the integrin alpha chain family of proteins. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain that function in cell surface adhesion and signaling. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate light and heavy chains that comprise the alpha 6 subunit. This subunit may associate with a beta 1 or beta 4 subunit to form an integrin that interacts with extracellular matrix proteins including members of the laminin family. The alpha 6 beta 4 integrin may promote tumorigenesis, while the alpha 6 beta 1 integrin may negatively regulate erbB2/HER2 signaling. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2015]
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 481-591 of human Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1).
アプリケーション
WB, FC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SAB5702101-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)