安全性情報
SAB5701741
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-mTOR-S2448 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥60,400
¥60,400
出荷予定日2025年4月28日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1553をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥60,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,400
出荷予定日2025年4月28日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1553をお試しください
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
0.22 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer2448)
遺伝子情報
human ... mTOR(2475)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to a family of phosphatidylinositol kinase-related kinases. These kinases mediate cellular responses to stresses such as DNA damage and nutrient deprivation. This protein acts as the target for the cell-cycle arrest and immunosuppressive effects of the FKBP12-rapamycin complex. The ANGPTL7 gene is located in an intron of this gene. [provided by RefSeq, Sep 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human Phospho-mTOR (S2448).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701741-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)