安全性情報
SAB4500003
Sigma-Aldrich
抗BCL-2 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
B-細胞CLL/リンパ腫2, BCL2, アポトーシス制御因子Bcl-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 26 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL2(596)
詳細
B細胞リンパ腫2(BCL-2)は、抗アポトーシスタンパク質として作用するミトコンドリアの膜内在性タンパク質です。核因子κB(NF-kB)の標的遺伝子です。BCL-2をコードする遺伝子はヒト染色体18q21に位置しています。
免疫原
抗血清はヒトBCL -2から得られる合成ペプチドに対して産生されました。
免疫原の範囲:46~95
アプリケーション
ウサギで産生された抗BCL-2抗体は、ウェスタンブロッティングで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
BCL2は、ミトコンドリアや核などの細胞内成分に発現するアポトーシス制御因子です。ミトコンドリアのBCL2はアポトーシスを阻害しますが、核内に存在するBCL2は細胞死を活性化する可能性があります。BCL2は飢餓時のオートファジーも調節している可能性があります。抗BCL-2抗体は、ラット、ヒト、およびマウスにおける内因性総BCL-2タンパク質量に特異的です。
特徴および利点
安心して弊社の抗体を評価してください。抗体が貴社の用途で能力を発揮しない場合は、代金を返金するか、もしくは抗体を差し換えます。さらに多くの情報が得られます。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4500003-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bcl-2 is a critical mediator of intestinal transformation.
Heijden M, et al.
Nature Communications (2016)
Different signalling in infarcted and non-infarcted areas of rat failing hearts: A role of necroptosis and inflammation
Lichy M, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine (2019)
Analysis of necroptotic proteins in failing human hearts
Szobi A, et al.
Journal of Translational Medicine (2017)
Bcl-2 localized at the nuclear compartment induces apoptosis after transient overexpression.
Portier BP
The Journal of Biological Chemistry (2006)
Sevoflurane pretreatment attenuates hypoxia/
reoxygenation-induced cardiomyocyte apoptosis
through activation of AKT/pim-1 and AKT/GSK3?
signaling pathways
Zhao, et al.
Biotechnology, Biotechnological Equipment (2019)