安全性情報
SAB5701258
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT5 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, human, rat
濃度
0.33 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRMT5(10419)
詳細
This gene encodes an enzyme that belongs to the methyltransferase family. The encoded protein catalyzes the transfer of methyl groups to the amino acid arginine, in target proteins that include histones, transcriptional elongation factors and the tumor suppressor p53. This gene plays a role in several cellular processes, including transcriptional regulation, and the assembly of small nuclear ribonucleoproteins. A pseudogene of this gene has been defined on chromosome 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Sep 2015]
免疫原
A synthesized peptide derived from human PRMT5.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701258-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)