09-481
Anti-PI3 Kinase Antibody, p110α
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
PI3-kinase p110 subunit alpha, PtdIns-3-kinase p110, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, 110-KD, alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit, alpha isoform, ph
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIK3CA(5290)
rat ... Pik3Ca(170911)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
PI3K、Akt及びmTORシグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL (1:2,000) dilution of this antibody detected PI3K, p110α in Jurkat cell extract.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
調製ノート
保管および安定性
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-481:
試験成績書(COA)