安全性情報
SAB5700812
Sigma-Aldrich
Anti-LC3A/LC3B Antibody
rabbit polyclonal
別名:
ATG8E, ATG8F, LC3, LC3A, LC3A/LC3B, LC3B, MAP1A/1BLC3, MAP1ALC3, MAP1BLC3, MAP1LC3A, MAP1LC3B, MAP1LC3B-a
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥55,000
Check Cart for Availability
製品名
Anti-LC3A/LC3B antibody produced in rabbit,
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
14
交差性
human, mouse, rat
濃度
1.91 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
MAP1A and MAP1B are microtubule-associated proteins which mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton. MAP1A and MAP1B each consist of a heavy chain subunit and multiple light chain subunits. The protein encoded by this gene is one of the light chain subunits and can associate with either MAP1A or MAP1B. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The expression of variant 1 is suppressed in many tumor cell lines, suggesting that may be involved in carcinogenesis.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-121 of human LC3A (NP_115903.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700812-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)