ABC929
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
別名:
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
About This Item
おすすめの製品
製品名
Anti-LC3-I/II Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP1A(4130) , MAP1LC3A(84557)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LC3-I (non-lipidated) and LC3-II (lipidated) in 10 µg of serum-starved, chloroquine-treated HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC929:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.