SAB1306611
ANTI-LC3 (APG8B) (N-TERM) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1ALC3, MAP1LC3B, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
14688 Da
化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunofluorescence: 1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP1LC3B(81631)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB1306611-400UL:
SAB1306611-40TST:
試験成績書(COA)