Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
SAB5700778
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3.1t (H3-4) Antibody
rabbit polyclonal
別名:
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histone H3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥55,000
出荷予定日2025年5月29日
製品名
Anti-Histone H3 antibody produced in rabbit,
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
15
交差性
rat, mouse, human
濃度
0.98 mg/ml
テクニック
ChIP: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H3-4(8290)
詳細
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H3 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is located separately from the other H3 genes that are in the histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50 to the C-terminus of human HIST3H3 (NP_003484.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700778-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)