Merck
SAB4600074
Sigma-Aldrich
Anti-Goat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 568 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥17,600
250 μL
¥34,200
¥17,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥17,600
250 μL
¥34,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥17,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
donkey
結合体
CF 568 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
goat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 562 nm; λem 583 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) constitute major class of immunoglobulin family and is largely found serum antibody. It consists of gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. IgG is a monomer containing two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds participating in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1,γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the potent lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG can migrate across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants.
特異性
Binds all goat IgGs (minimal cross-reaction with chicken, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rabbit and rat serum proteins)
免疫原
goat IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600074-50UL:
SAB4600074-250UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kiki J Chen et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 16, 1192628-1192628 (2023-06-12)
Voltage-gated potassium (Kv) channels formed by α subunits KCNQ2-5 are important in regulating neuronal excitability. We previously found that GABA directly binds to and activates channels containing KCNQ3, challenging the traditional understanding of inhibitory neurotransmission. To investigate the functional significance
Samuel Hess et al.
Cell reports. Medicine, 3(11), 100820-100820 (2022-11-18)
Ideal therapies for regenerative medicine or healthy aging require healthy organ growth and rejuvenation, but no organ-level approach is currently available. Using Mycobacterium leprae (ML) with natural partial cellular reprogramming capacity and its animal host nine-banded armadillos, we present an
Francisco Rivero-Rodríguez et al.
Redox biology, 43, 101967-101967 (2021-04-22)
Repair of injured DNA relies on nucleosome dismantling by histone chaperones and de-phosphorylation events carried out by Protein Phosphatase 2A (PP2A). Typical histone chaperones are the Acidic leucine-rich Nuclear Phosphoprotein 32 family (ANP32) members, e.g. ANP32A, which is also a
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96, 1-26 (2007)
P Casali et al.
Current topics in microbiology and immunology, 210, 167-179 (1996-01-01)
Natural antibodies arise independently of known antigenic stimulation, are mostly IGM, polyreactive, and are generally encoded by V genes in germline configuration. Polyreactive IgM natural antibodies are produced by mainly B-1 cells which account for most of the B cell