Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB5700767
Sigma-Aldrich
Anti-GSK3B antibody produced in rabbit
別名:
GSK3B, gsk-3β
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥55,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
46
48
交差性
rat, human, mouse
濃度
1.62 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSK3B(2932)
詳細
The protein encoded by this gene is a serine-threonine kinase, belonging to the glycogen synthase kinase subfamily. It is involved in energy metabolism, neuronal cell development, and body pattern formation. Polymorphisms in this gene have been implicated in modifying risk of Parkinson disease, and studies in mice show that overexpression of this gene may be relevant to the pathogenesis of Alzheimer disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
A synthetic peptide of human GSK3B
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700767-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)