安全性情報
SAB5300234
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPPB antibody produced in mouse
clone 8D5B4C11, ascites fluid
別名:
NPPB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,150
¥71,150
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,150
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,150
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8D5B4C11, monoclonal
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BNP(4879)
免疫原
Synthetic peptide corresponding to aa (Cys-Phe-Gly-Arg-Lys-Met-Asp-Arg-Ile-Ser-Ser-Ser-Ser) of human BNP, conjugated to KLH.
Mouse monoclonal antibody raised against BNP
物理的形状
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300234-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)