Merck
A0722
Sigma-Aldrich
アポリポタンパク質A-I ヒト血漿由来
≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
別名:
Apo A-I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 MG
¥43,300
1 MG
¥64,100
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 MG
¥43,300
1 MG
¥64,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
28.3 kDa
テクニック
ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APOA1(335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヒト血漿由来アポリポタンパク質A-Iは、ニトロベンゾオキサジアゾール(NBD)-コレルテロール担持細胞においてコレステロール流出を誘発するために使用されています。[1]また、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)を用いてIgG抗アポA-1抗体を検出するためにも使用されています。[2][3]
高密度リポタンパク質(HDL)の主要なタンパク質成分です。
生物化学的/生理学的作用
Apo A-IはHDLのタンパク部分の約70%を占めています。Apo A-Iはアミノ酸残基数245個の1本鎖ポリペプチドで、C末端にグルタミン酸を、N末端にアスパラギン酸を有します。分子量は28.3 kDaと報告されています。Apo A-Iは、1種類のメジャ-なイソ型(pI 5.6)と2種類のマイナ-なイソ型(pI 5.53および5.46)からなります。Apo A-Iは、αらせん構造を多く含んでいます。αらせん構造に存在する両親媒性領域は、脂質結合能に関与していると考えられています。水溶液中では、apo A-Iは自己会合し、わずかに構造変化します。Apo A-Iは、血漿中のコレステロ-ルのエステル化に関与するlecithin-cholesterol acyltransferase(LCAT)を活性化します。
Apo A-Iの血漿濃度の正常値は90~130 mg/dlです。Apo A-I値は、冠動脈疾患のリスクと負の相関を示す可能性があります。
血漿中のコレステロ-ルのエステル化に関与するlecithin-cholesterol acyltransferase(LCAT)を活性化します。
物理的形状
10 mM重炭酸アンモニウム溶液
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L 1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A0722-BULK:
A0722-VAR:
A0722-1MG-PW:
A0722-1MG:
A0722-.5MG-PW:
A0722-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H J Menzel et al.
The Journal of biological chemistry, 259(5), 3070-3076 (1984-03-10)
Variant forms of apolipoprotein A-I (apo-A-I) have been shown to exist in the human population. One mutant form, referred to as apo-A-I-Münster-3, is one charge unit more basic than normal apo-A-I on isoelectric focusing gels. This variant has the same
Sara Croca et al.
Arthritis research & therapy, 17, 26-26 (2015-04-19)
IgG anti-apolipoprotein A-1 (IgG anti-apoA-1) antibodies are present in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) and may link inflammatory disease activity and the increased risk of developing atherosclerosis and cardiovascular disease (CVD) in these patients. We carried out a rigorous
Gantsetseg Tumurkhuu et al.
Cell metabolism, 28(3), 432-448 (2018-06-26)
Pathogen burden accelerates atherosclerosis, but the mechanisms remain unresolved. Activation of the NLRP3 inflammasome is linked to atherogenesis. Here we investigated whether Chlamydia pneumoniae (C.pn) infection engages NLRP3 in promoting atherosclerosis. C.pn potentiated hyperlipidemia-induced inflammasome activity in cultured macrophages and
J O Lagerstedt et al.
Journal of internal medicine, 285(1), 49-58 (2018-07-22)
IgG antibodies against apolipoprotein A-I (ApoA-I) have been found to be elevated in subjects from the general population with clinically manifest cardiovascular disease and in myocardial infarction patients with an adverse prognosis. Here, we investigated whether these antibodies are prospectively
Anti-ApoA-I IgG antibodies are not associated with carotid artery disease progression and first-time cardiovascular events in middle-aged individuals
Lagerstedt JO, et al.
Journal of Internal Medicine, 285(1), 49-58 (2019)
資料
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
質問
  1. Is Product No. A0722, ApoA1 delipidated?
    1 回答
    1. This product is delipidated during its purification process from human plasma. Although it is not routinely tested for final lipid contamination, previous lots have been tested by SPIFE Vis Cholesterol Gel against a cholesterol profile standard and no visible lipid contamination had been found.