安全性情報
SAB5300170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza B virus Nucleoprotein antibody produced in mouse
clone 1A2A11, ascites fluid
別名:
N/A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,700
¥83,700
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,700
出荷予定日2025年5月22日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A2A11, monoclonal
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
Purified recombinant fragment of Influenza B virus Nucleoprotein (strain:B/Lee/40) expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza B virus Nucleoprotein
物理的形状
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300170-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)