安全性情報
SAB2702251
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza A virus NP (nucleoprotein) antibody produced in mouse
clone GT778, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥67,320
¥67,320
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥67,320
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,320
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GT778, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
influenza A virus
濃度
0.27mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:3000
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
Recombinant protein fragment of Influenza A virus NP (A/WSN/1933(H1N1))
アプリケーション
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
その他情報
Purification: Affinity purified by Protein G
物理的形状
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB2702251-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)