安全性情報
SAB5300169
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗インフルエンザAウイルス核タンパク質 マウス宿主抗体
clone 9C11, ascites fluid
別名:
該当なし
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,700
¥83,700
出荷可能日2025年4月28日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZMS1020をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,700
出荷可能日2025年4月28日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZMS1020をお試しください
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9C11, monoclonal
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
大腸菌BL21(DE3)株に発現した組換えA型インフルエンザウイルス核タンパク質の精製済断片
A型インフルエンザウイルス核タンパク質に対するマウスモノクローナル抗体
物理的形状
0.03%アジ化ナトリウムを含む腹水。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300169-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)