クローン
A1, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
特異性
インフルエンザA核タンパク質に特異的です。N1型Flu Aと強く結合します。インフルエンザBやその他の呼吸器系ウイルスとの交差反応は示しません。鳥類H5N1株と反応することが分かっています。インフルエンザBやその他の呼吸器系ウイルスとの反応は示しません。
免疫原
インフルエンザA
エピトープ:核タンパク質
アプリケーション
アセトン固定検体の間接免疫蛍光染色。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
インフルエンザAのレベルを検出する抗インフルエンザA抗体、核タンパク質、クローンA1は、IFへの使用が公表およびバリデーションされています。
研究カテゴリー
感染症
感染症
研究サブカテゴリー
感染症-ウイルス
感染症-ウイルス
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを保存剤として含有する20 mMリン酸ナトリウム、250 mM塩化ナトリウム、pH 7.6に含まれるプロテインA精製マウス免疫グロブリン。
フォーマット:精製
精製済みプロテインA
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から1年間保存できます。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
インフルエンザコントロールスライド、カタログ番号5010-5
インフルエンザコントロールスライド、カタログ番号5010-5
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB8257:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Henry Memczak et al.
PloS one, 11(7), e0159074-e0159074 (2016-07-16)
Antibodies against spike proteins of influenza are used as a tool for characterization of viruses and therapeutic approaches. However, development, production and quality control of antibodies is expensive and time consuming. To circumvent these difficulties, three peptides were derived from
Evaluation of an epitope-blocking enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of antibodies to influenza A virus in domestic and wild avian and mammalian species.
Heather J Sullivan,Bradley J Blitvich,Kaci VanDalen,Kevin T Bentler,Alan B Franklin,J Jeffrey Root
Journal of Virological Methods null
Aftab Alam et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 21(10), 945-962 (2019-08-20)
Down-regulation or loss of MHC class I expression is a major mechanism used by cancer cells to evade immunosurveillance and increase their oncogenic potential. MHC I mediated antigen presentation is a complex regulatory process, controlled by antigen processing machinery (APM)
Thomas Labadie et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1496-1496 (2018-07-25)
The transmission routes of Influenza A viruses (IAVs) submit virus particles to a wide range of environmental conditions that affect their transmission. In water, temperature, salinity, and pH are important factors modulating viral persistence in a strain-dependent manner, and the
Boaz Musafia et al.
PloS one, 9(5), e97696-e97696 (2014-05-23)
This study describes the development of aptamers as a therapy against influenza virus infection. Aptamers are oligonucleotides (like ssDNA or RNA) that are capable of binding to a variety of molecular targets with high affinity and specificity. We have studied