Merck
ZMS1075
Sigma-Aldrich
抗SARS-CoV-1/2 NP抗体 クローン 1C7C7 ZooMAb®マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
NC, Nタンパク質, ヌクレオカプシドタンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C7C7, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 45.63 kDa (SARS-CoV-2)
calculated mol wt 46.03 kDa (SARS-CoV)
observed mol wt ~46 kDa
化学種の反応性
SARS virus
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: 1 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
SARS coronavirus ... N(43740575)
SARS virus ... N(1489678)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1C7C7は、SARS-CoV-1/2NPタンパク質を特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント抗体です。
免疫原
SARS-CoVウイルス由来のHisタグ付き完全長リコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
フローサイトメトリー:1mg/ml使用、293expi細胞に遺伝子導入されたSARS-CoV-1/2 NPタンパク質を検出(Center for Therapeutic Antibody Development、Thomas Moran博士より提供)。
免疫細胞染色:1μg/mL使用、SARS-CoV-2に感染したVero E6細胞のSARS-CoV-1/2のNPタンパク質を検出(New York、Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS)、Ana Fernandez-Sesma Laboratoryより提供)。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、SARS-CoV-2に感染したA549細胞抽出物中のSARS-CoV-1/2 NPタンパク質を検出(Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS)、Jeff Johnson Laboratoryより提供)。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、SARS-CoV-1/2由来のリコンビナント核タンパク質にKD値4.4×10-7で結合。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗SARS-CoV-1/2 Npタンパク質 クローン1C7C7 ZooMAb(カタログ番号:ZMS1075)は、SARS-CoV-1/2の核タンパク質を検出するマウス・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
核タンパク質(UniProt:P59595/P0DTC9、ヌクレオカプシドタンパク質、NC、タンパク質Nとしても知られる)は、ヒトSARSコロナウイルスのN遺伝子(Gene ID:1489678)によってコードされています。SARS-CoV-2(COVID-19の原因ウイルス)は、ヒトに重症呼吸器症候群を引き起こすプラス鎖RNAウイルスです。成熟したSARS-CoV-2は、 エンベロープ(E)、膜(M)、ヌクレオカプシド(N)、スパイクタンパク(S)の4つの構造タンパク質から構成されます。 SARS-CoVおよびSARS-CoV-2の核タンパク質は、プラス鎖のウイルスゲノムRNAをらせん状のリボヌクレオカプシドにパッケージングするホモ多量体のタンパク質であり、ウイルスゲノムやMタンパク質との相互作用を介してウイルス粒子の組み立てに関与しています。ウイルス複製やウイルスサブゲノムRNA転写の効率を高める上で重要な役割を果たします。SARS-CoVとSARS-CoV-2のRNA結合領域は、それぞれアミノ酸42-187と41-186に存在します。システインの欠如は、さまざまなコロナウイルスの核タンパク質に共通する特徴の一つです。SARS-CoVとCOV-2の完全なNタンパク質は、正味のプラス電荷を有し、高い塩基性と、高いpI値を示します(10.11)。N末端はプラス電荷を有し、塩基性であり、C末端はマイナス電荷を有し、酸性を示します。核タンパク質の中央部は比較的高い疎水性を示し、両端部は高い親水性を示します。核タンパク質は、GSK-3、CKII、Akt、CDK、ポロ様キナーゼなどにより、複数のセリン残基がリン酸化されます。こうしたリン酸化の中には、RNAの結合、オリゴマー化、核小体への局在化に必須なものがあります。また、宿主のRNAヘリカーゼであるDDX1(DEAD-BOXヘリカーゼ1)の動員にもリン酸化は必要とされ、鋳型鎖の読み取りを容易にし、より長いサブゲノムmRNAの合成を可能にしています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG2a抗体で、保存剤は含みません。
再構成
25μLで溶解後、300μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
掲載されているデータは、入手可能な最新の製品情報であり、加工せずに提供しています。これらの製品は、臨床用途を含め、その他の用途やサンプルの種類に対して確認や検証は行っていません。実験条件は、使用者が経験的に導き出す必要があります。メルクの抗体保証は、記載された確認済みの用途およびメルクの製品情報に示された条件のみを対象としており、出版物には適用されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZMS1075-25UL:
ZMS1075-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caleb D Swaim et al.
iScience, 24(10), 103213-103213 (2021-10-12)
The emergence of SARS-CoV-2 has led to a global health crisis that, in addition to vaccines and immunomodulatory therapies, calls for the identification of antiviral therapeutics. The papain-like protease (PLpro) activity of nsp3 is an attractive drug target as it
Varun Dwivedi et al.
GeroScience, 46(3), 2901-2913 (2024-02-23)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is still an ongoing global health crisis. Clinical data indicate that the case fatality rate (CFR) is age dependent, with a higher CFR percentage in the elderly
Jeonghwan Kim et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 9(35), e2202556-e2202556 (2022-10-11)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) can cause lethal pulmonary damage in humans. It contains spike proteins on its envelope that bind to human angiotensin-converting enzyme 2 (hACE2) expressed on airway cells, enabling entry of the virus, and causing
Astha Thakkar et al.
eLife, 12 (2023-03-29)
Cancer patients show increased morbidity with COVID-19 and need effective immunization strategies. Many healthcare regulatory agencies recommend administering 'booster' doses of COVID-19 vaccines beyond the standard two-dose series, for this group of patients. Therefore, studying the efficacy of these additional
J Andrew Duty et al.
Med (New York, N.Y.), 3(10), 705-721 (2022-09-01)
The continual emergence of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) variants of concern, in particular the newly emerged Omicron (B.1.1.529) variant and its BA.X lineages, has rendered ineffective a number of previously FDA emergency use authorized SARS-CoV-2 neutralizing antibody
関連コンテンツ
ZooMAb®のリコンビナント・モノクローナル抗体技術と、この技術をイムノアッセイに用いることで特異性と一貫性が向上する仕組みについて詳しく説明します。