¥83,700
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E2, monoclonal
分子量
22.5 kDa
交差性
mouse, human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... Rab10(10890)
詳細
免疫原
Mouse monoclonal antibody raised against Rab10
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300028-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ