安全性情報
SAB5201122
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, S206B-9
別名:
抗グリア線維性酸性タンパク質抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥56,850
¥56,850
出荷予定日2025年4月20日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB2383をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥56,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥56,850
出荷予定日2025年4月20日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB2383をお試しください
製品名
Monoclonal Anti-Gfap R416Wt antibody produced in mouse, clone S206B-9, purified immunoglobulin
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S206B-9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 50 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
免疫原
Synthetic peptide amino acids 411-422 (KTVEMRDGEVIK) of human GFAP; 100% identical in rat and mouse. >50% identity with other proteins (Vimentin, Desmin and Peripherin).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5201122-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)