安全性情報
ABS16
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
rabbit polyclonal
別名:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
mouse, human, rat
テクニック:
western blot: suitable
citations:
211
製品名
抗GAPDH抗体, from rabbit, purified by affinity chromatography
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
guinea pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
詳細
グリセルアルデヒド3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)は、ほとんどすべての組織に中等度に高いレベルで存在する遍在的な解糖系酵素です。「ハウスキーピング酵素」として、ATP合成に使用される「高エネルギー」中間体である1,3-ビスホスホグリセリン酸の合成を触媒します。代謝における細胞質での作用に加えて、アポトーシスの初期段階やGAPDHが核に移行する酸化ストレス応答にも関与しています。このような作用は、DNA修復におけるGAPDHの役割、あるいはアポトーシス分子のための1つの核運搬体としてのGAPDHの役割を反映している可能性があります。GAPDHは、ベータアミロイド前駆体タンパク質およびハンチントンタンパク質を含めた、さまざまな神経変性疾患の病態形成に関与するタンパク質に特異的に結合することも明らかになっています。ここでは、GAPDHの機能低下がアルツハイマー病およびハンチントン病の線維芽細胞に関連しています。GAPDHは、一酸化窒素(NO)媒介性細胞毒性の標的候補としても特定されています。完全で機能のある酵素は四量体であり、4つの同一のサブユニットのそれぞれが四面体の頂点を占めています。結合ドメインには、主にNAD+と相互作用するものと、グリセルアルデヒド3-リン酸(GAP)と相互作用するものがあります。
特異性
この抗体は、GAPDHのC末端を認識します。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトGAPDHのC末端に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
抗グリセルアルデヒド-3-リン酸脱水素酵素抗体は、よく使用されているアフィニティ精製ポリクローナル抗体です。この抗体は、査読論文によって支持されており、グリセルアルデヒド-3-リン酸脱水素酵素(GAPDH)を確実に検出し、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
品質
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHEK293細胞ライセートのGAPDHを検出できます。
ターゲットの説明
約36kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HEK293細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS16:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jingli Yang et al.
ACS nano, 8(10), 9941-9953 (2014-09-18)
It is emerging that nanotopographical information can be used to induce osteogenesis from mesenchymal stromal cells from the bone marrow, and it is hoped that this nanoscale bioactivity can be utilized to engineer next generation implants. However, the osteogenic mechanism
Jean Frédéric Boyer et al.
Arthritis research & therapy, 18, 56-56 (2015-01-01)
Anti TNF drugs have been widely used in rheumatoid arthritis (RA) but only 70 to 80 % of patients respond to this therapy. Exploring the mode of action of anti-TNF drugs remains important in order to improve the efficiency of the
Jun Chen et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 17(4), 289-302 (2016-04-21)
Loss of auditory sensory hair cells is the major pathological feature of noise-induced hearing loss (NIHL). Currently, no established clinical therapies for prevention or amelioration of NIHL are available. The absence of treatments is due to our lack of a
Takeru Sugihara et al.
British journal of cancer, 114(9), 1012-1018 (2016-03-24)
Recent Drosophila studies showed that Discs-large (Dlg) is critical for regulation of cell polarity and tissue architecture. We investigated the possibility that loss of the human homologue of Drosophila Dlg (DLG1) is involved in endometrial carcinogenesis. We analysed DLG1 expression
Mitochondrial peroxiredoxin 3 regulates sensory cell survival in the cochlea.
Chen, FQ; Zheng, HW; Schacht, J; Sha, SH
Testing null