安全性情報
MAB3402C3
Sigma-Aldrich
抗GFAP抗体、Cy3コンジュゲート
from mouse, CY3 conjugate
別名:
Glial fibrillary acidic protein, GFAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
mouse, pig
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
詳細
グリア線維性酸性タンパク質は、クラスIII中間径フィラメントです。GFAPは、アストロサイトの中間径フィラメントの主要成分であり、中枢神経系の発生過程において、分化したアストロサイトと他のグリア細胞とを区別する細胞特異的マーカーとなります。
特異性
この抗体はマウスGFAPと反応します。組織切片で、この
抗体は、アストロサイトおよびベルクマングリア細胞を染色します(Debus, E., 1983)。
免疫原
精製グリア繊維性タンパク質(Debus, E., 1983)。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、成体マウス脳組織でGFAPを検出できます。
抗GFAP抗体、Cy3コンジュゲートは、IC、IHで使用するためのGFAPに対する抗体です。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生ニューロサイエンス
品質
分化したReNcell VMの免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、分化したReNcell VMでGFAPを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:50 kDa(非コンジュゲート抗体MAB3402を使用)
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBS中のFITCと結合した精製マウスモノクローナルIgM抗体。
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈アリコートを2~8°Cの遮光した場所で受領日から最大6カ月間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
分化したReNcell VM
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3402C3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Galina Dvoriantchikova et al.
Scientific reports, 12(1), 17152-17152 (2022-10-14)
Ischemia-reperfusion (IR) injury is implicated in a large array of pathological conditions in the retina. Increasing experimental evidence suggests that programmed necrosis makes a significant contribution to inflammation and retinal damage triggered by IR. Since there are many types of
Junjin Lin et al.
Scientific reports, 11(1), 23569-23569 (2021-12-09)
Microvascular compression of the trigeminal root entry zone (TREZ) is the main cause of most primary trigeminal neuralgia (TN), change of glial plasticity was previously studied in the TREZ of TN rat model induced by chronic compression. To better understand
Ariana Z Turk et al.
The Journal of comparative neurology, 530(2), 574-589 (2021-08-14)
Astrocytes, the star-shaped glial cells, are the most abundant non-neuronal cell population in the central nervous system. They play a key role in modulating activities of neural networks, including those involved in complex motor behaviors. Common marmosets (Callithrix jacchus), the
Kimberley Delaunay et al.
Journal of clinical medicine, 10(13) (2021-07-20)
The aim of this study was to evaluate the potential anti-angiogenic effect of MTRN (meteorin) in the laser-induced CNV rat model and explore its mechanisms of action. MTRN, thrompospondin-1, glial cell markers (GFAP, vimentin), and phalloidin were immuno-stained in non-human
Peng Lu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 63(3), 18-18 (2022-03-17)
Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) has shown potent neuroprotective effects in central nervous system and retina disorders. However, whether PACAP can attenuate retinal neurodegeneration induced by acute ocular hypertension (AOH) and the underlying mechanisms remain unknown. In this study, we