安全性情報
SAB4700901
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD160 antibody produced in mouse
clone BY55
別名:
NK1, NK28
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥51,380
¥51,380
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥51,380
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥51,380
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BY55, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 2 μg/mL
アクセッション番号
NM_007053
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD160(11126)
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody BY55 recognizes CD160, a 27 kDa glycoprotein expressed on NK cells, NK-T cells, intestinal intraepithelial lymphocytes, TCR-gamma/delta T cells and a small population of TCR-alpha/beta T cells. The antibody detects both GPI-anchored and transmembrane form of CD160.
The previously assigned protein identifier B8PRF2 has been merged into O95971. Full details can be found on the UniProt database.
免疫原
Human NK cell line YT2C2
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700901-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)