Merck
B3648
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG4−ビオチン抗体, マウスモノクロナール
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗ヒトIgG4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
HP-6025, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
direct ELISA: 1:60,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
モノクロナール抗ヒトIgG4 は IgG4のサブクラスに特異性を示し、ELISAが使用するIgG1、 IgG2、IgG3とは反応しません。
アプリケーション
IUIS/WHO2が行った研究では、最も広範に適用できるIgG4特異性モノクロナール抗体としてこのモノクロナール抗体を選定しています。 次のような各種の免疫アッセイでは、IgG4サブクラスの識別と同定のためにモノクロナール抗ヒトIgG4を使用することがあります:ELISA、インプリント免疫固定(IIF)、免疫蛍光アッセイ(IFMA)、赤血球凝集(HA)、赤血球凝集阻害(HAI)、 粒子計数免疫アッセイ(PACIA)、および細胞質IgG検出。
マウスで産生されたモノクローナル抗ヒトIgG4-ビオチン抗体、ELISAにおいて使用希釈率1:15,000で使用される可能性があります。ELISAによるマラリア寄生虫感染に対して産生される血清IgGの検出に使用されました。
抗ヒトIgG4-ビオチン抗体、マウスモノクロナールは免疫組織化学および免疫染色で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IgG4は、ヒト血清中の存在量が最も少ない免疫グロブリンです。IgG4は、Fabアーム交換(FAE)と呼ばれるユニークなプロセスに関与しており、免疫複合体の形成を制限します。抗炎症性があります。IgG4は、治療抗体として機能します。アレルギーから保護し、マスト細胞の脱顆粒を防ぎ、悪性黒色腫において有害な役割を担います。IgG4は、自己免疫性膵炎(AIP)1型と2型、ミクリッツ病、Kuttner腫瘍′、リーデル甲状腺炎′、尿細管間質性腎炎などの自己免疫疾患と関連している可能性があります。
IgG抗体サブタイプは、免疫系の血清免疫グロブリンの中で最も豊富に存在します。B細胞によって分泌されて、血液および細胞外液に見出すことができ、細菌、菌類、およびウイルスによって引き起こされる感染症から体を守ります。母親のIgGは、胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは、新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠です。ビオチンのモノクローナル抗ヒトIgG4抗体へのカップリングにより、アビジンやストレプトアビジンなどのさまざまな標識を結合させることができます。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
B3648-VAR:
B3648-.2ML:
B3648-.5ML:
B3648-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
IgG4-related autoimmune diseases: Polymorphous presentation complicates diagnosis and treatment
Kleger A, et al.
Deutsches Arzteblatt International, 112(8), 128-128 (2015)
Amre Nasr et al.
BMC immunology, 14, 38-38 (2013-08-15)
C-reactive protein (CRP) is a nonspecific, acute-phase protein that rises in response to infectious and non-infectious inflammatory processes. Infections are the single largest cause of neonatal deaths globally.The primary aim of this study is to examine the association between CRP
Human IgG4: a structural perspective
Davies AM and Sutton BJ
Immunological Reviews, 268(1), 139-159 (2015)
Association of immunoglobulin G4 and free light chain with idiopathic pleural effusion
Murata Y, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 190(1), 133-142 (2017)
A Nasr et al.
Scandinavian journal of immunology, 74(4), 390-396 (2011-06-08)
The anti-malarial IgG immune response during the lengthy and dry season in areas of low malaria transmission as in Eastern Sudan is largely unknown. In this study, ELISA was used for the measurement of pre-existing total IgG and IgG subclasses