Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB4600044
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF 488A antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥13,300
250 μL
¥29,400
¥13,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥13,300
250 μL
¥29,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥13,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) belongs to immunoglobulin family and consists of gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. IgG is a widely expressed serum antibody. Monomeric structure of IgG constitutes two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively, the primary structure of this antibody also contains disulfide bonds involved in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1, γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the predominant lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody transported across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants.
CF488A is a green fluorescent dye with excitation argon laser line at 488 nm. CF 488A is minimally charged, thus, it reduces non-specific binding of antibody conjugates. CF488A is a highly water-soluble and pH-insensitive dye with molecular weight of ~710. This dye has absorption/emission maxima at 490/515nm and it is highly photostable.
特異性
Binds all rabbit IgGs
免疫原
rabbit IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB4600044-50UL:
SAB4600044-250UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elizaveta E Genrikhs et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-07)
After traumatic brain injury (TBI), an increase in dysfunction of the limbs contralateral to injury focus was observed. Using different behavioral tests, we found that a single intravenous injection of methylene blue (MB, 1 mg/kg) 30 min after the injury
Naoya Kondo et al.
Scientific reports, 8(1), 1347-1347 (2018-01-24)
As matrix metalloproteinases (MMPs), especially MMP-9 and MMP-12 are involved in the pathological processes associated with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), we developed a novel radiofluorinated probe, 18F-IPFP, for MMPs-targeted positron emission tomography (PET). 18F-IPFP was designed by iodination of
Yi-Fang Yang et al.
Journal of cellular physiology, 236(8), 5646-5663 (2021-01-13)
This study reveals an uncovered mechanism for the regulation of polyamine homeostasis through protein arginyl citrullination of antizyme (AZ), a natural inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC). ODC is critical for the cellular production of polyamines. AZ binds to ODC dimers
Andrea Miccoli et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-04-04)
In jawed vertebrates, adaptive immune responses are enabled by T cells. Two lineages were characterized based on their T cell receptor (TcR) heterodimers, namely αβ or γδ peptide chains, which display an Ig domain-type sequence that is somatically rearranged. γδ
Paola Vagni et al.
Nature communications, 13(1), 3678-3678 (2022-06-28)
Retinal prostheses hold the potential for artificial vision in blind people affected by incurable diseases of the outer retinal layer. Available technologies provide only a small field of view: a significant limitation for totally blind people. To overcome this problem