由来生物
goat
結合体
Atto 488 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
含みます
50% glycerol as stabilizer
化学種の反応性
mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 1:500
immunofluorescence: 1:400
蛍光検出
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- in immunofluorescence confocal microscopic assay for p65 localization
- in immunohistochemical analysis
Immunofluorescence (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
62197-1ML-F:
62197-VAR-F:
62197-BULK-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
イムノブロッティング(ウェスタンブロット転写法)は現代のプロテオミクス研究において一般的な手法です。
プロトコル
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.