Merck
SAB4600042
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), CF 488A antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥17,200
250 μL
¥35,300
¥17,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥17,200
250 μL
¥35,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥17,200
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgG is present in large quantities in the human serum. It constitutes about 10-20% of the plasma proteins. IgG is composed of glycoproteins, out of which it is 82-96% proteins and 4-18% carbohydrates. It consists of four sub-classes i.e IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4. IgG is composed of four polypeptide chains-two heavy chains (γ chains) and two light chains (κ or λ chains) which are linked by inter-chain disulfide bonds. The heavy and the light chains are linked at VH and CH1 domain to form the Fab arm (Fragment antigen binding). The antigen binds to the V regions of the antibody.
特異性
Binds all mouse IgGs
免疫原
mouse IgG (H+L)
アプリケーション
Anti-Mouse IgG (H+L), CF 488A antibody produced in goat has been used in immunohistochemistry and flow cytometry .
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
IgGs,are glycoprotein antibodies that modulate several immune responses. It plays a major role in providing immunity to the infant from the mother via the placenta. IgG activates the complement system and regulates the antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB4600042-250UL:
SAB4600042-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Esam H Alhamad et al.
Annals of thoracic medicine, 10(4), 279-283 (2015-12-15)
Current protocols for detection of circulating fibrocytes (CFs) in peripheral blood described in various pulmonary and nonpulmonary disorders involve complex and time consuming, non standardized techniques. Testing a method to rapidly detect and quantify CFs using whole blood lysis flow
Allele-selective transcriptional repression of mutant HTT for the treatment of Huntington?s disease
Zeitler B, et al.
Nature Medicine, 25(7), 1131-1142 (2019)
Rapid detection of circulating fibrocytes by flowcytometry in idiopathic pulmonary fibrosis
Alhamad E H, et al.
Annals of Thoracic Medicine, 10(4), 279-279 (2015)
IgG placental transfer in healthy and pathological pregnancies
Palmeira P, et al.
Clinical & Developmental Immunology, 2012(4), 279-279 (2011)
Mariah M Hoffman et al.
Cancers, 12(3) (2020-03-27)
Central nervous system atypical teratoid/rhabdoid tumors (ATRTs) are rare and aggressive tumors with a very poor prognosis. Current treatments for ATRT include resection of the tumor, followed by systemic chemotherapy and radiation therapy, which have toxic side effects for young