Merck
すべての画像(15)
主要文書
安全性情報
ZRB1177
Sigma-Aldrich
抗Iba1/AIF1抗体 クローン16B14 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-AIF-1, Anti-IBA1, Anti-IRT-1, Anti-IRT1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥27,600
4 X 25 μL
¥57,000
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥27,600
4 X 25 μL
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
16B14, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 16.70 kDa
observed mol wt ~16 kDa
交差性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AIF1(199)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン16B14はアログラフト炎症因子1(AIF1)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する21アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトアログラフト炎症因子1(AIF1)のC末端領域に由来する21アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、マウスおよびヒト脳組織溶解物においてIba1/AIF1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト骨髄&ヒト大脳皮質組織切片においてIba1/AIF1を検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト大脳皮質組織切片においてIba1/AIF1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Iba1/AIF1 クローン16B14 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1177)は、Iba1/AIF1を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
アログラフト炎症因子1(UniProt: P55008;別名AIF1、イオン化カルシウム結合アダプター分子1、Protein G1)は、ヒトではAIF1(別名G1、IBA1)遺伝子(Gene ID: 199)によってコードされます。AIF1/IBA1は、高度に保存された細胞質性のカルシウム結合炎症応答性足場タンパク質であり、Tリンパ球と末梢血単核細胞に認められます。膜ラッフルと貪食部位で、アクチン細胞骨格に結合することも示されています。正常な動脈には存在しませんが、動脈の損傷に応答して血管平滑筋細胞で発現が誘導され、細胞周期の短縮とサイクリン発現の変更による細胞周期の調節解除を介して、血管平滑筋細胞の成長を増強し、増殖を促進します。AIF1は活性化マクロファージにも認められ、そこではサイトカイン、特にインターフェロンγによって発現が増強されます。活性化マクロファージのマーカーであるとも考えられています。血清AIF-1濃度は、2型糖尿病患者のアルブミン尿およびeGFR との相関が認められており、糖尿病性腎症のマーカーとなります。AIF1/IBA1には、選択的スプライシングによって生成される3つのアイソフォームが報告されています。このクローンは、この免疫原配列を有するアイソフォーム1および2と反応します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。Fukui, M., et al. (2012).Diabetes Res. Clin. Pract.98(1); 146-150; Autieri, MV., and Carbone, CM (2001).Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 21(9);1421-1426.
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1177-4X25UL:
ZRB1177-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sang Heon Lee et al.
Advanced functional materials, 32(25) (2022-11-17)
The Utah array powers cutting-edge projects for restoration of neurological function, such as BrainGate, but the underlying electrode technology has itself advanced little in the last three decades. Here, advanced dual-side lithographic microfabrication processes is exploited to demonstrate a 1024-channel