Merck
SAB4503558
Sigma-Aldrich
Anti-RABEP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Rabaptin-4, Rabaptin-5, Rabaptin-5α, Renal carcinoma antigen NY-REN-17
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,530
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 99 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RABEP1(9135)
詳細
Anti-RABEP1 Antibody detects endogenous levels of total RABEP1 protein.
The gene RABEP1 (Rab GTPase-binding effector protein 1) is mapped to human chromosome 17p13.2. The encoded protein has two Rab5-binding sites.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RABEP1.
Immunogen Range: 549-598
生物化学的/生理学的作用
RABEP1 (Rab GTPase-binding effector protein 1) is an effector of Rab5 and plays an important role in homotypic and heterotypic fusions of early endosomes. Absence of RABEP1 suppresses Rab5-associated early endosome fusion.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhe Zhang et al.
eLife, 3, doi:10-doi:10 (2014-06-25)
Rabex-5 and Rabaptin-5 function together to activate Rab5 and further promote early endosomal fusion in endocytosis. The Rabex-5 GEF activity is autoinhibited by the Rabex-5 CC domain (Rabex-5CC) and activated by the Rabaptin-5 C2-1 domain (Rabaptin-5C21) with yet unknown mechanism.
PDGFRB-rearranged T-lymphoblastic leukemia/lymphoma occurring with myeloid neoplasms: the missing link supporting a stem cell origin.
Sarah L Ondrejka et al.
Haematologica, 99(9), e148-e151 (2014-06-22)
Mi Hee Park et al.
Experimental & molecular medicine, 47, e200-e200 (2015-12-19)
Endocytosis is differentially regulated by hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) and phospholipase D (PLD). However, the relationship between HIF-1α and PLD in endocytosis is unknown. HIF-1α is degraded through the prolyl hydroxylase (PHD)/von Hippel-Lindau (VHL) ubiquitination pathway in an oxygen-dependent manner. Here