安全性情報
RAB0300
Sigma-Aldrich
Mouse IL-4 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.819-200 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il4(16189)
詳細
The Mouse IL-4 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IL-4 in cell lysate and tissue lysate.
免疫原
Recombinant Mouse IL-4
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Mouse IL-4 ELISA kit has been used for determining the levels of IL-4 in serum sample.[1]
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
IL-4 (interleukin 4) is a pleiotropic cytokine.[2] It regulates diverse T and B cell responses including cell proliferation, survival and gene expression.[3] IL-4 regulates the differentiation of naive CD4+ T cells into helper Th2 (T helper) cells, characterized by their cytokine-secretion profile that includes secretion of IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, and IL-13, which favor a humoral immune response.[3] Another dominant function of IL-4 is the regulation of immunoglobulin class switching to the IgG1 (immunoglobulin G1) and IgE isotypes.[4] Excessive IL-4 production by Th2 cells has been associated with elevated IgE production and allergy.[5] IL-4 helps in long-term recovery after cerebral ischemia by controlling the activities of microglia/macrophage.[6] In mice, absence of IL-4 is associated with a state anxiety-like behavior.[7]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flavonoid Glycosides of Polygonum capitatum protect against inflammation associated with Helicobacter pylori infection.
Zhang Shu
PLoS ONE, 10(5) (2015)
Interleukin (IL)-6 directs the differentiation of IL-4-producing CD4+ T cells.
Rincon M
The Journal of Experimental Medicine, 185, 461-469 (1997)
Ile50Val variant of IL4R alpha upregulates IgE synthesis and associates with atopic asthma.
Mitsuyasu H
Nature Genetics, 19, 119-120 (1998)
Interleukin-4 Is Essential for Microglia/Macrophage M2 Polarization and Long-Term Recovery After Cerebral Ischemia.
Liu X
Stroke, 47, 498-504 (2016)
IL-4 Knock Out Mice Display Anxiety-Like Behavior.
Moon ML
Behavior Genetics, 45, 451-460 (2015)