SAB4503371
Anti-NT5C1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Cytosolic 5′-nucleotidase 1A, Cytosolic 5′-nucleotidase IA, cN-I, cN-IA, cN1A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 41 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... 5NT1A(84618)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-NT5C1A Antibody detects endogenous levels of total NT5C1A protein. The NT5C1A (5′-nucleotidase, cytosolic IA) gene is mapped to human chromosome 1p34. The protein encoded is ubiquitously expressed and is localized to the cytoplasm.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NT5C1A.
Immunogen Range: 151-200
Immunogen Range: 151-200
生物化学的/生理学的作用
NT5C1A (5′-nucleotidase, cytosolic IA) forms a tetramer with AMP (adenosine monophosphate) and serves as a primary substrate in adenosine pathway to control the level of metabolite produced. NT5C1A catalyzes the dephosphorylation of AMP to adenosine.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Pharmacogenetic characterization of naturally occurring germline NT5C1A variants to chemotherapeutic nucleoside analogs.
Saliba J, et al.
Pharmacogenetics and Genomics, 26(6), 271-271 (2016)
Suppression of 5'nucleotidase enzymes promotes AMPK phosphorylation and metabolism in human and mouse skeletal muscle.
Kulkarni S S, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2011)
Expression of cytosolic 5? nucleotidase does not correlate with expression of oxidative metabolism marker: myoglobine in human skeletal muscles.
Lechward K and Tkacz-Stachowska K
Acta biochimica et biophysica Sinica, 41(4), 280-284 (2009)