Merck
SAB4501054
Sigma-Aldrich
Anti-ZDHHC20 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
DHHC-20, Zinc finger DHHC domain-containing protein 20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
Anti-ZDHHC20 Antibody detects endogenous levels of total ZDHHC20 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ZDHHC20.
Immunogen Range: 72-121
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francisco S Mesquita et al.
Nature communications, 14(1), 7302-7302 (2023-11-12)
SARS-CoV-2 infection requires Spike protein-mediated fusion between the viral and cellular membranes. The fusogenic activity of Spike depends on its post-translational lipid modification by host S-acyltransferases, predominantly ZDHHC20. Previous observations indicate that SARS-CoV-2 infection augments the S-acylation of Spike when
Francisco S Mesquita et al.
Developmental cell, 56(20), 2790-2807 (2021-10-03)
SARS-CoV-2 virions are surrounded by a lipid bilayer that contains membrane proteins such as spike, responsible for target-cell binding and virus fusion. We found that during SARS-CoV-2 infection, spike becomes lipid modified, through the sequential action of the S-acyltransferases ZDHHC20