サイズを選択してください
100 μG
¥60,530
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 134 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EGFR(1956)
詳細
Epidermal growth factor receptor (EGFR, ErbB1) is a transmembrane protein that exerts tyrosine kinase activity upon ligand induced activation. EGFR can be activated by binding EGF or at least six other structurally related protein ligands, including transforming growth factor-α (TGF-α), heparin-binding EGF-like growth factor (HB-EGF), betacellulin (BTC), amphiregulin, epiregulin and epigen. The gene encoding it is localized on human chromosome 7p11.2. Anti-EGFR Antibody detects endogenous levels of total EGFR protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human EGFR.
Immunogen Range: 991-1040
Immunogen Range: 991-1040
生物化学的/生理学的作用
Upon activation by ligands, epidermal growth factor receptor (EGFR, ErbB1) initiates a signaling cascade which includes dimerization and internalization, tyrosine phosphorylation, DNA synthesis of target genes, and, ultimately, cell proliferation. EGFR signaling plays a role in the growth and differentiation of normal cells, but elevated EGFR activity is correlated with the development and pathogenesis of certain cancers.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Molecular mechanisms of resistance to the EGFR monoclonal antibody cetuximab.
Brand TM
Cancer Biology & Therapy, 11(9), 777-792 (2011)
A chromosomal region 7p11.2 transcript map: its development and application to the study of EGFR amplicons in glioblastoma.
Eley GD
Neuro-Oncology, 4(2), 86-94 (2002)