Merck
SAB4301142
Sigma-Aldrich
抗BSA ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
ALB, ALBU, アルブミン, 細胞増殖阻害タンパク質42
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
69 kDa
化学種の反応性
bovine
濃度
0.7 mg/mL
テクニック
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_851335.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、583アミノ酸残基からなる単一のポリペプチド鎖で、糖質を持っていません。66.4 kDaの水溶性タンパク質です。BSAは、6つのα-ヘリックスから構成される3つの相同性ドメインを持つことが特徴です。pH依存的に可逆的な立体構造的異性化を受けます。ネイティブなタンパク質の構造は、加熱によって反応性および柔軟になります。
特異性
抗体は、全BSAタンパク質の内因性レベルを検出します。
免疫原
ヒトウシ血清アルブミンの内部残基に由来する領域に相当する融合タンパク質
生物化学的/生理学的作用
ウシ血清アルブミン(BSA)は、免疫診断手順、細胞培養培地および血液化学的検査(臨床化学)など様々な研究でモデルタンパク質として使用されており、牛乳や肉を含む食品に関連しています。血清アルブミンは、血液の浸透圧を維持することにより、薬物の動態と有効性において主要な役割を果たしています。
特徴および利点
完全な安心とともに弊社の抗体を評価してください。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、抗体を交換させていただきます。詳細はこちら。
物理的形状
PBS、0.05% NaN3、50%グリセロール溶液(pH7.3)中のウサギIgG。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB4301142-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jonas B Lang et al.
Frontiers in oncology, 12, 949261-949261 (2022-10-21)
Cellular crosstalk between hematopoietic stem/progenitor cells and the bone marrow (BM) niche is vital for the development and maintenance of myeloid malignancies. These compartments can communicate via bidirectional transfer of extracellular vesicles (EVs). EV trafficking in acute myeloid leukemia (AML)
Emily A Willmann et al.
BMC immunology, 21(1), 61-61 (2020-12-16)
C1q is a soluble pattern recognition protein that regulates multiple leukocyte functions, and deficiency in C1q results in autoimmunity. C1q stimulates enhanced phagocytic function through multiple mechanisms including the rapid enhancement of Fcγ receptor (FcγR) -mediated phagocytosis. The molecular mechanism
Study of the interaction between monoammonium glycyrrhizinate and bovine serum albumin.
Hu Y J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(4), 915-919 (2004)
Kinetics of Thermal Denaturation and Aggregation of Bovine Serum Albumin.
Borzova VA
PLoS ONE, 11(4), e0153495-e0153495 (2016)
Ine Rombouts et al.
Scientific reports, 5, 12210-12210 (2015-07-21)
Thermolysin hydrolyzates of freshly isolated, extensively stored (6 years, 6 °C, dry) and heated (60 min, 90 °C, in excess water) bovine serum albumin (BSA) samples were analyzed with liquid chromatography (LC) electrospray ionization (ESI) tandem mass spectrometry (MS/MS) using alternating electron-transfer