スキップする
A3293
抗-ヒトアルブミン ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
Albumin Antibody, Albumin Antibody - Anti-Human Albumin antibody produced in rabbit, Anti Human Albumin Antibody
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥85,100
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), QPA
Citations:
12
¥85,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antigen 66.437-66.6 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: 1:60,000, quantitative precipitin assay: 2.4-3.6
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
アルブミンの一次構造はアミノ酸の単鎖で構成されており、二次構造は6ターンのα-へリックスと17のジスルフィド結合で構成されています。三次構造は三次元で、3つのドメインI、II、およびIIIで構成されています。これらの各ドメインはそれぞれサブドメインIAB、IC、IIAB、IIC、IIIAB、IIICで構成されています。
Immunogen
ヒトアルブミン
Application
ラット肝細胞は、コラーゲンコートカバースリップ上で培養され、ホルマリン中で固定され、ウサギ抗ヒトアルブミン抗体とのインキュベーション前にメタノールで透過処理されます。
抗ヒトアルブミン抗体は、定量的沈降アッセイ、ハイスループットタンパク質マイクロアレイ解析、および免疫細胞化学において使用される可能性があります。
抗ヒトアルブミン抗体は、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)およびヒト血清アルブミン(HSA)に対する抗体の固定化において使用されてきました。
Biochem/physiol Actions
アルブミンは、特に脂肪酸、ビリルビン、ヘミン、薬物、アミノ酸およびイオンなど広範なリガンドに結合する輸送タンパク質です。アルブミンは亜鉛担体タンパク質としても機能し、それゆえに生理的プロセスを制御する場合があります。
アルブミンは、血液中での多数の外因性物質および内因性物質の輸送と沈着において重要な役割を果たしています。
抗ヒトアルブミン抗体は、ヒトアルブミンに特異的です。
Physical form
保存剤として15mMアジ化ナトリウムを含む液体でお届けします。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A0433B1520A7544
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
whole antiserum
antibody form
whole antiserum
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
bovine
species reactivity
human
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
bovine ... Alb(280717)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A3293-BULK: + A3293-1ML: + A3293-2ML: + A3293-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)