表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 vial | 在庫from市川市大町368 | ¥101,000 |
この商品について
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
10
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
bovine
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
indirect ELISA: 1:150,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Alb(280717)
General description
血清アルブミンは、血液膠質浸透圧および血液pHを制御する血液のタンパク質成分です。抗ウシアルブミン抗体は、電気免疫測定法で測定されるさまざまなウシおよびヒト乳清タンパク質のin vivo加水分解の研究で使用されます。ウサギ抗ウシ血清アルブミン抗体は、ウシ血清アルブミンと特異的に反応します。
Immunogen
精製BSA。
Application
抗ウシアルブミン抗体は、免疫アフィニティー精製およびオクタロニー二重拡散法で使用することができます。
Physical form
凍結乾燥品 (0.01M PBS, pH 7.2)
Preparation Note
脱イオン水2mLで復元してください。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form fractionated antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate agarose conjugate |
| species reactivity bovine | species reactivity bovine | species reactivity bovine, human | species reactivity bovine |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B7276-BULK: + B7276-1VL: + B7276-VAR: + B7276-1VL-PW:
jan