安全性情報
SAB4300710
Sigma-Aldrich
Anti-DLK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-FA1, Anti-PREF1, Anti-Pref-1, Anti-ZOG, Anti-pG2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,130
¥61,130
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,130
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,130
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~51 kDa
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(S-K-E-A-G)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DLK1(8788)
詳細
The antibody detects endogenous level of total Integrin β1 (CD29) protein.
免疫原
Peptide sequence around aa. 375-379 (S-K-E-A-G), according to the protein NP_003827.3
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
May have a role in neuroendocrine differentiation.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300710-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)