Merck
SAB4300139
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SNCA (pSer129) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗MGC110988抗体 ウサギ宿主抗体, 抗NACP抗体 ウサギ宿主抗体, 抗PARK1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗PARK4抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,500
¥81,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~18 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(M-P-SP-E-E)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer129)
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 129 (M-P-S(p)-E-E), according to the protein SNCA.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
May be involved in the regulation of dopamine release and transport. Soluble protein, normally localized primarily at the presynaptic region of axons, which can form filamentous aggregates that are the major non amyloid component of intracellular inclusions in several neurodegenerative diseases (synucleinopathies). Induces fibrillization of microtubule-associated protein tau. Reduces neuronal responsiveness to various apoptotic stimuli, leading to a decreased caspase-3 activation.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pascaline Aimé et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(30), 10731-10749 (2015-08-01)
Parkinson's disease (PD) is characterized by the progressive loss of select neuronal populations, but the prodeath genes mediating the neurodegenerative processes remain to be fully elucidated. Trib3 (tribbles pseudokinase 3) is a stress-induced gene with proapoptotic activity that was previously