SAB4200749
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
mouse monoclonal, FH-7A
別名:
抗COL3A1抗体
サイズを選択してください
¥77,100
サイズを選択してください
About This Item
¥77,100
おすすめの製品
製品名
Anti-Collagen Type III antibody, Mouse monoclonal, clone FH-7A, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FH-7A, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~70 kDa
交差性
rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat skin sections.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL3A1(1281)
詳細
Monoclonal anti-collagen type III specifically recognizes native and denatured collagen type III from human 1 and rat 2 origin. It does not recognize collagen types I, II, IV, V, VI and X.
Collagen type III, also known as collagen α-1(III) (COL3A1), is encoded by the gene mapped to human chromosome 2q24.3-q31. It is the highly expressed collagen in blood vessels and hollow organs.
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4200749-VAR:
SAB4200749-100UL:
SAB4200749-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
in a Family with Aortic Aneurysms