SAB4200485
Anti-acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-H3.4, Anti-H3/g, Anti-H3FT, Anti-H3K27ac, Anti-H3t, Anti-HIST3H3, Anti-Hist1h2ai, Anti-Hist1h2ail, Anti-Hist1h3a, Anti-Hist1h3g, Anti-Hist1h3h, Anti-Hist1h3i
サイズを選択してください
¥61,130
サイズを選択してください
About This Item
¥61,130
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~15 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys27)
遺伝子情報
human ... HIST3H3(8290)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200485-VAR:
SAB4200485-200UL:
SAB4200485-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ