Merck
SAB4200148
Sigma-Aldrich
抗デルリン-1抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone Derlin1-1, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗DER-1, 抗DERL1, 抗Der1-様ドメインファミリー、メンバー1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥77,500
¥77,500
出荷予定日2025年4月11日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥77,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥77,500
出荷予定日2025年4月11日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Derlin1-1, monoclonal
分子量
antigen ~22 kDa
化学種の反応性
mouse, bovine, rat, canine, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 or rat NRK cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DERL1(79139)
mouse ... Derl1(67819)
rat ... Derl1(362912)
詳細
7つのエクソンを持つデルリン-1(DERL1)遺伝子は、ヒト染色体8q24.13にマッピングされています。DERL1は小胞体(ER)膜タンパク質であり、p97 ATPアーゼ複合体の主要な成分です。
モノクローナル抗デルリン-1(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と合成ペプチドで免疫されたBALB/cマウスの脾細胞の融合により産生されたハイブリドーマデルリン1-1に由来します。酵母Der1pのヒトホモログであるデルリン-1は膜タンパク質です。
免疫原
KLHに接合したヒトデルリン-1のC末端領域に相当する合成ペプチド。その相当する配列はマウス、ラット、サル、ブタ、ウシおよびイヌで同一です。
アプリケーション
マウスで産生されるモノクローナル抗デルリン-1抗体は、ウェスタンブロッティングおよび免疫沈降で使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
デルリン-1は、多機能性タンパク質です。内皮細胞の生存と増殖を刺激する重要な増殖因子応答性内皮抗原として機能します。コードされたタンパク質は、アルツハイマー病における神経細胞の小胞体ストレスにも関与している可能性があります。DERL1の発現増加は、膀胱がんや肺がんを含むさまざまながん種で認められています。さらに、この遺伝子の過剰発現は結腸がんの発現にも関連しています。したがって、DERL1は結腸がんの潜在的治療標的として用いることができます。 DERL1はカリウムチャネルのタンパク質恒常性調節(KATP)チャネルに不可欠な役割を果たしています。
デルリン-1は、小胞体(ER)内腔からサイトゾルへの誤って折り畳まれたタンパク質の転移に必要です。デルリン-1は、脱グリコシル化酵素であるペプチド:N-グリコシダーゼ(PNGase)と相互作用し、誤って折り畳まれた転位する糖タンパク質に接近します。デルリン-1は、p97とその補因子、ER関連分解1(Ufd1)および核タンパク質局在4(Npl4)におけるユビキチン認識因子を動員する膜タンパク質であるVIMP(VCP相互作用膜タンパク質)と相互作用します。デルリン-1とVIMPは、p97に対する受容体として機能する膜タンパク質複合体を形成します。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200148-200UL:
SAB4200148-BULK:
SAB4200148-VAR:
SAB4200148-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Derlin-2 and Derlin-3 are regulated by the mammalian unfolded protein response and are required for ER-associated degradation
Oda Y, et al.
The Journal of cell biology, 172, 383-393 (2006)
Derlin-1 is overexpressed in human colon cancer and promotes cancer cell proliferation.
Tan X
Molecular and Cellular Biochemistry, 408, 205-213 (2015)
Role of Derlin-1 protein in proteostasis regulation of ATP-sensitive potassium channels.
Wang F
The Journal of Biological Chemistry, 287, 10482-10493 (2012)
Identification of derlin-1 as a novel growth factor-responsive endothelial antigen by suppression subtractive hybridization.
Ran Y
Biochemical and Biophysical Research Communications, 348, 1272-1278 (2006)
High Expression of Derlin-1 Is Associated with the Malignancy of Bladder Cancer in a Chinese Han Population.
Wu Z
PLoS ONE, 11 (2016)