SAB4200094
Anti-PKM2 (isoform M1) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-CTHBP, Anti-OIP3 (OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
サイズを選択してください
¥87,000
サイズを選択してください
About This Item
¥87,000
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60 kDa
交差性
human, rat, mouse
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human colon
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using rat brain extract (S2 fraction)
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S2 fraction)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PKM2(5315)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoblotting[3]
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
IXO15039:
SAB4200094-200UL:
SAB4200094-BULK:
SAB4200094-VAR:
SAB4200094-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)