SAB3500029
Anti-MATN4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Matrilin 4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥57,230
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥57,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MATN4(8785)
免疫原
MATN4 antibody was raised against a 13 amino acid peptide near the amino terminus of human MATN4.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Matrilin (MATNs) are a family of non-collagenous extracellular matrix proteins consisting of four known members that have been proposed to play key roles in the formation of both collagen-dependent and collagen-independent filamentous networks. Members of the matrilin family all share a structure made up of von Willebrand factor A domains, epidermal growth factor-like domains and a coiled coil ?-helical module. MATN1 and MATN3 are expressed mainly in cartilage, while MATN2 and MATN4 occur in a wide variety of extracellular matrices such as embryonic kidney, lung, bone, cartilage and nervous system. The matrilin genes are strictly and differently regulated and their expression may serve as markers for cellular differentiation. MATN4 could serve as an odontoblast differentiation marker, e.g. in odontoblast stem cell research.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500029.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ