SAB2702340
Monoclonal Anti-ARID2 antibody produced in mouse
clone GT7311, affinity isolated antibody
別名:
BAF200, p200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥74,800
¥74,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥74,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥74,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GT7311, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
197kDa
交差性
mouse, human
濃度
3.02mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:500-1:3,000
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARID2(196528)
免疫原
Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human ARID2.
アプリケーション
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
生物化学的/生理学的作用
ARID2 is a subunit of the PBAF chromatin-remodeling complex (see BAF180; MIM 606083), which facilitates ligand-dependent transcriptional activation by nuclear receptors (Yan et al., 2005 [PubMed 15985610]).[supplied by OMIM]
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
その他情報
Purification: Affinity purified by Protein G
物理的形状
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ